Ácido 6-heptinoico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
457390010 457390050 457390250
ACRO457390010EA 47.3 EUR
ACRO457390010 ACRO457390050 ACRO457390250
Ácido 6-heptinoico 95%
Ácido 6-heptinoico
Formula: C₇H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00239430
Núm. CAS: 30964-00-2
UN: 3265
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %