Ácido 5-metilhexanoico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
457410050
457410250
457411000
ACRO457410050EA
35.4
EUR
ACRO457410050
ACRO457410250
ACRO457411000
Ácido 5-metilhexanoico 98%
Ácido 5-metilhexanoico
Formula:
C₇H₁₄O₂ Pto. Ebullición: 121 °C (30 mmHg) Densidad: 0,905 g/cm³ Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036494 Núm. CAS: 628-46-6 UN: 3265 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to amber Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |