Ácido 2,3-diaminobenzoico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
457490010
457490050
ACRO457490010EA
55.8
EUR
ACRO457490010
ACRO457490050
Ácido 2,3-diaminobenzoico 95%
Ácido 2,3-diaminobenzoico
Formula:
C₇H₈N₂O₂ Pto. de fusión: 232…234,5 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00137818 Núm. CAS: 603-81-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white to dark brown to black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94.0 % |