Ácido 4-nitro-o-toluico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
457810050 457810250 457811000
ACRO457810050EA 69.5 EUR
ACRO457810050 ACRO457810250 ACRO457811000
Ácido 4-nitro-o-toluico 98%
Ácido 4-nitro-o-toluico
Formula: C₈H₇NO₄
Pto. de fusión: 151…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210697
Núm. CAS: 1975-51-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %