Proadifen hydrochloride 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Proadifen HCl
457880010 457880050
ACRO457880010EA 240 EUR
ACRO457880010 ACRO457880050
Proadifen hydrochloride 95%
Proadifen hydrochloride
Formula: C₂₃H₃₁NO₂·HCl
Pto. de fusión: 122 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00055151
Núm. CAS: 62-68-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 123 °C
TLC ≥94 %
Chloride (Cl) 8.6 to 9.6 %