2-Methylpyrrolidine hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
458070010 458070050
ACRO458070010EA 85.3 EUR
ACRO458070010 ACRO458070050
2-Methylpyrrolidine hydrochloride 97%
2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Formula: C₅H₁₁N
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08274961
Núm. CAS: 54677-53-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 77 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %