4-Azaphthalide 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
458450010 458450050 458450250
ACRO458450010EA 112 EUR
ACRO458450010 ACRO458450050 ACRO458450250
4-Azaphthalide 98%
4-Azaphthalide
Formula: C₇H₅NO₂
Pto. de fusión: 143…144 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01860224
Núm. CAS: 5657-51-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 146 °C
HPLC ≥97.5 %