2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2'-Bis(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, 4,4'-Diamino-2,2'-bis(trifluoromethyl)biphenyl
457570050 457570250
ACRO457570050EA 166 EUR
ACRO457570050 ACRO457570250
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Formula: C₁₄H₁₀F₆N₂
Pto. de fusión: 183…184 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190155
Núm. CAS: 341-58-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 186 °C
HPLC ≥96.0 %