3-Acetylpyridine adenine dinucleotide 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: APAD, 3-Acetyl-1-((2R,3R,4S,5R)-5-((((((((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methoxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)oxidophosphoryl)oxy)methyl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)pyridin-1-ium
457680010 457682500
ACRO457680010EA 1130 EUR
ACRO457680010 ACRO457682500
3-Acetylpyridine adenine dinucleotide 90%
3-Acetylpyridine adenine dinucleotide
Formula: C₂₂H₂₈N₆O₁₄P₂
MW: 662.44 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00078882
Núm. CAS: 86-08-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 %
HPLC ≥89.0 %