Diethyl(3-pyridyl)borane 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Diethylboryl)pyridine
457750250 457750050
ACRO457750250EA 213 EUR
ACRO457750250 ACRO457750050
Diethyl(3-pyridyl)borane 97%
Diethyl(3-pyridyl)borane
Formula: C₉H₁₄BN
MW: 147.03 g/mol
Pto. de fusión: 149…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012348
Núm. CAS: 89878-14-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 170 °C
HPLC ≥96.0 %