1,8-Dihidroxiantracen-9(10H)-ona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,8,9-Trihydroxyanthracene, 1,8,9-Anthracenetriol, DIT, Dithranol, Anthranol, 1,8-Dihydroxyanthracen-9(10H)-one
457770010 457770050 457770250
ACRO457770010EA 29.9 EUR
ACRO457770010 ACRO457770050 ACRO457770250
1,8-Dihidroxiantracen-9(10H)-ona 97%
1,8-Dihidroxiantracen-9(10H)-ona
Formula: C₁₄H₁₀O₃
Pto. de fusión: 178…181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053409
Núm. CAS: 1143-38-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
HPLC ≥96.0 %