Citicoline 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
457780010 457780050 457780250
ACRO457780010EA 59.2 EUR
ACRO457780010 ACRO457780050 ACRO457780250
Citicoline 98%
Citicoline
Formula: C₁₄H₂₆N₄O₁₁P₂
Pto. de fusión: 240…242 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00868097
Núm. CAS: 987-78-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥97.5 %