Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt xhydrate, EDTA magnesium disodium salt hydrate, EDTA-Na2Mg salt
457930250 457931000 457935000
ACRO457930250EA 27.5 EUR
ACRO457930250 ACRO457931000 ACRO457935000
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate 97%
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate
Formula: C₁₀H₁₂MgN₂Na₂O₈·xH₂O
MW: 358,50 g/mol (anhy)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078217
Núm. CAS: 194491-32-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 % (on dry substance)
Loss on drying 10 % to 20 %