Coenzyme Q10 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
457950010 457950050 457950250
ACRO457950010EA 63 EUR
ACRO457950010 ACRO457950050 ACRO457950250
Coenzyme Q10 98%
Coenzyme Q10
Formula: C₅₉H₉₀O₄
Pto. de fusión: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00042919
Núm. CAS: 303-98-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥162 (275 nm, EtOH)