Aripiprazole
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
457990010 457990050
ACRO457990010EA 77.6 EUR
ACRO457990010 ACRO457990050
Aripiprazole
Aripiprazole
Formula: C₂₃H₂₇Cl₂N₃O₂
Pto. de fusión: 149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00892072
Núm. CAS: 129722-12-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 149 °C
Loss on drying ≤0.3 % (105 °C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %