Finasteride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N-tert-Butyl-3-oxo-4-aza-5alpha-androst-1-en-17beta-carboxamide
458000010 458000050
ACRO458000010EA 187 EUR
ACRO458000010 ACRO458000050
Finasteride 98%
Finasteride
Formula: C₂₃H₃₆N₂O₂
MW: 372.55 g/mol
Pto. de fusión: 252…254 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00869737
Núm. CAS: 98319-26-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %