Gabapentin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
458020010 458020050 458020250
ACRO458020010EA 38.9 EUR
ACRO458020010 ACRO458020050 ACRO458020250
Gabapentin
Gabapentin
Formula: C₉H₁₇NO₂
Pto. de fusión: 166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00865286
Núm. CAS: 60142-96-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 168 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %