5-Bromo-1,2,3-trimetoxibenceno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
458130250 458130050 458131000
ACRO458130250EA 141 EUR
ACRO458130250 ACRO458130050 ACRO458131000
5-Bromo-1,2,3-trimetoxibenceno 97%
5-Bromo-1,2,3-trimetoxibenceno
Formula: C₉H₁₁BrO₃
Pto. de fusión: 78…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017169
Núm. CAS: 2675-79-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 83 °C
GC ≥96.0 %