4-Amino-3-fluorofenol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Fluoro-4-hydroxyaniline
458310010 458310050
ACRO458310010EA 95 EUR
ACRO458310010 ACRO458310050
4-Amino-3-fluorofenol 98%
4-Amino-3-fluorofenol
Formula: C₆H₆FNO
Pto. de fusión: 137…139 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077452
Núm. CAS: 399-95-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
GC ≥97.5 %