Isothiazole 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
458420010 458420050
ACRO458420010EA 192 EUR
ACRO458420010 ACRO458420050
Isothiazole 97%
Isothiazole
Formula: C₃H₃NS
Pto. de inflamación: 22 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020818
Núm. CAS: 288-16-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %