Tripropylene glycol (mixture of isomers) 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Tripropylene glycol
458480010 458480050 458480250
ACRO458480010EA 36.9 EUR
ACRO458480010 ACRO458480050 ACRO458480250
Tripropylene glycol (mixture of isomers) 99%, puro
Tripropylene glycol (mixture of isomers)
Formula: C₉H₂₀O₄
MW: 192.26 g/mol
Pto. Ebullición: 270 °C (760 mmHg)
Densidad: 1.02 g/cm³
Pto. de inflamación: 145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014405
Núm. CAS: 24800-44-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 % (sum of isomers)