Dietilamina 99.5% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
458490500 458492500
ACRO458490500EA 32.6 EUR
ACRO458490500 ACRO458492500
Dietilamina 99.5% para análisis
Dietilamina
Formula: (C₂H₅)₂NH
Pto. Ebullición: 55 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 0,71 g/cm³
Pto. de inflamación: –23 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009032
Núm. CAS: 109-89-7
UN: 1154
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c054fa528239af221505ef08b7c0d2503c9d1d7&vid=e1e59ef071f0c580f9eb9716f4801d314ff824c3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.5 ppm
Potassium (K) ≤0.2 ppm
Sodium (Na) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.5 ppm
Total phosphorus (P) ≤0.2 ppm
Total silicon (Si) ≤0.05 ppm
Total sulfur (S) ≤0.5 ppm