Hexadecildimetil(3-sulfonatopropil)amonio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
458500050 458500250 458501000
ACRO458500050EA 49 EUR
ACRO458500050 ACRO458500250 ACRO458501000
Hexadecildimetil(3-sulfonatopropil)amonio 98%
Hexadecildimetil(3-sulfonatopropil)amonio
Formula: C₂₁H₄₅NO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036911
Núm. CAS: 2281-11-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %
Elemental Analysis 63.1 to 65.7 % (C, anhydrous)