2'-Deoxycytidine hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
4-Amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one hydrochloride
458510010
458510050
458510250
ACRO458510010EA
52.3
EUR
ACRO458510010
ACRO458510050
ACRO458510250
2'-Deoxycytidine hydrochloride 98%
2'-Deoxycytidine hydrochloride
Formula:
C₉H₁₄ClN₃O₄ MW: 263.68 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00012840 Núm. CAS: 3992-42-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤8 % |
HPLC | ≥97.5 % |