Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
458530010 458531000
ACRO458530010EA 305 EUR
ACRO458530010 ACRO458531000
Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate
Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate
Formula: C₂₄BF₂₀Li·2.5C₄H₁₀O
Pto. de fusión: 117…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 371162-53-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder or crystals
Melting point 117 to 122°C
NMR (19F-NMR) ≥96.0 %