Millon's reagent for the detection of tyrosine
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
458541000 458545000
ACRO458541000EA 62.9 EUR
ACRO458541000 ACRO458545000
Millon's reagent for the detection of tyrosine
Millon's reagent
Densidad: 1,4 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00147623
Núm. CAS: 10045-94-0
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Density 1.2 to 1.5 kg/l
Sensitivity passes test