Melphalan 94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
458650010 458650050
ACRO458650010EA 211 EUR
ACRO458650010 ACRO458650050
Melphalan 94%
Melphalan
Formula: C₁₃H₁₈Cl₂N₂O₂
Pto. de fusión: 180 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 148-82-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥93 %