Amoníaco en solución 10% (w/w) in water, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hidróxido de amonio
458680025 458680010
ACRO458680025EA 51.3 EUR
ACRO458680025 ACRO458680010
Amoníaco en solución 10% (w/w) in water, extra puro
Amoníaco en solución
Formula: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Densidad: 0.9 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066650
Núm. CAS: 1336-21-6
UN: 2672
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Strength 9.5 to 10.5 %