Amoníaco en solución 5% (w/w) in water, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hidróxido de amonio
458690010 458690025
ACRO458690010EA 26.1 EUR
ACRO458690010 ACRO458690025
Amoníaco en solución 5% (w/w) in water, extra puro
Amoníaco en solución
Formula: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066650
Núm. CAS: 1336-21-6
UN: 2672
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Strength 4.5 to 5.5 %