Hierro (III) óxido 95%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
458700010 458700050 458700250
ACRO458700010EA 40.9 EUR
ACRO458700010 ACRO458700050 ACRO458700250
Hierro (III) óxido 95%, puro
Hierro (III) óxido
Formula: Fe₂O₃
Pto. de fusión: 1538 °C (desc.)
Densidad: 5,24 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011008
Núm. CAS: 1309-37-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to red-brown to rust brown Powder
Titration Iodometric ≥94 %
Loss on drying ≤0.3 %
Ash ≤0.3 % (1000°C, 0.5 h)