7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
458710010 458710050
ACRO458710010EA 86.7 EUR
ACRO458710010 ACRO458710050
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formula: C₉H₁₁NO
MW: 149,1897 g/mol
Pto. de fusión: 91…93,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08063887
Núm. CAS: 58196-33-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 95 °C
HPLC ≥95.0 %