4-Bromoisoxazole 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
458730010 458730050
ACRO458730010EA 35.3 EUR
ACRO458730010 ACRO458730050
4-Bromoisoxazole 95%
4-Bromoisoxazole
Formula: C₃H₂BrNO
MW: 147,9600 g/mol
Pto. de fusión: 39…41 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179569
Núm. CAS: 97925-43-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 43 °C
GC ≥94.0 %