Amorolfine Hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Amorolfin, Ro 14-4767/002, Amorolfine Hydrochloride, Curanail, Loceryl, (2R,6S)-rel-2,6-Dimethyl-4-(2-methyl-3-(4-(tert-pentyl)phenyl)propyl)morpholine hydrochloride, (2R,6S)-rel-4-[3-[4-(1,1-Dimethylpropyl)phenyl]-2-methylpropyl]-2,6-dimethyl-morpholine hydrochloride
458750010
458750050
458752500
ACRO458750010EA
205
EUR
ACRO458750010
ACRO458750050
ACRO458752500
Amorolfine Hydrochloride 98%
Amorolfine hydrochloride
Formula:
C₂₁H₃₅NO MW: 353.98 g/mol Pto. de fusión: 221…223 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00903738 Núm. CAS: 78613-38-4 UN: 3077 ADR: 9 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow to beige Crystalline powder or powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 206 to 211 °C |
HPLC | ≥98.5 % |