8-Bromoisoquinolina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
458760010 458760050
ACRO458760010EA 69.9 EUR
ACRO458760010 ACRO458760050
8-Bromoisoquinolina 97%
8-Bromoisoquinolina
Formula: C₉H₆BrN
Pto. de fusión: 78…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973298
Núm. CAS: 63927-22-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 82 °C
GC ≥96.0 %