(-)-Cytisine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
458850010
458852500
ACRO458850010EA
397
EUR
ACRO458850010
ACRO458852500
(-)-Cytisine 98%
(-)-Cytisine
Formula:
C₁₁H₁₄N₂O Pto. Ebullición: 218 °C (3hPa) Pto. de fusión: 154…156 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00136048 Núm. CAS: 485-35-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 152 to 158 °C |
Loss on drying | ≤5 % |
HPLC | ≥97.5 % |