Abacavir sulphate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
458860010 458860050
ACRO458860010EA 66.2 EUR
ACRO458860010 ACRO458860050
Abacavir sulphate 99%
Abacavir sulphate
Formula: C₂₈H₃₈N₁₂O₆S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04112763
Núm. CAS: 188062-50-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥98.5 %