Pyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
459110010 459110050
ACRO459110010EA 86.6 EUR
ACRO459110010 ACRO459110050
Pyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
Pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C5H9NO2
Pto. de fusión: 182…184 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318699
Núm. CAS: 59378-87-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light orange Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥11.86 to ≤12.47 % Nitrogen