Chelidamic acid hydrate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
458870010 458870050 458870250
ACRO458870010EA 46 EUR
ACRO458870010 ACRO458870050 ACRO458870250
Chelidamic acid hydrate 97%
Chelidamic acid hydrate
Formula: C₇H₅NO₅·xH₂O
Pto. de fusión: 265…270 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066478
Núm. CAS: 138-60-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥96.0 %