Doxycycline monohydrate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
458890050 458890250
ACRO458890050EA 86.7 EUR
ACRO458890050 ACRO458890250
Doxycycline monohydrate 97%
Doxycycline monohydrate
Formula: C₂₂H₂₄N₂O₈·H₂O
Pto. de fusión: 167…168 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02682958
Núm. CAS: 17086-28-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.5 to 4.5 %
HPLC ≥96.0 %