Cloruro de propionilo 99.5% phosgene-free

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

458970250 458975000
458970250.EA 28.2 EUR
458970250. 458975000.
Cloruro de propionilo 99.5% phosgene-free
Cloruro de propionilo
Formula: C₃H₅ClO
MW: 92.52 g/mol
Pto. Ebullición: 80 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –94 °C
Densidad: 1.059 g/cm³
Pto. de inflamación: 6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000745
Núm. CAS: 79-03-8
UN: 1815
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,08013

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl ≥99.4 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR