3-(Piperidin-2-yl)pyridine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (±) Anabasine, 2-Pyridin-3-ylpiperidine
458980010 458980050
ACRO458980010EA 283 EUR
ACRO458980010 ACRO458980050
3-(Piperidin-2-yl)pyridine 97%
3-(Piperidin-2-yl)pyridine
Formula: C₁₀H₁₄N₂
MW: 162,236 g/mol
Pto. Ebullición: 270…272 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 9 °C
Densidad: 1,046 g/cm³
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00006370
Núm. CAS: 13078-04-1
UN: 3140
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %