Aluminio potasio sulfato, anhydrous, pure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Bis(sulfato) de aluminio y potasio, Aluminio y potasio sulfato
458990010 458990025
ACRO458990010EA 69.4 EUR
ACRO458990010 ACRO458990025
Aluminio potasio sulfato, anhydrous, pure
Aluminio potasio sulfato
Formula: AlKO₈S₂
MW: 258.21 g/mol
Pto. Ebullición: 200 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 92 °C
Densidad: 1.725
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 10043-67-1
Índice Merck: 12,00373
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥90 %
Loss on drying ≤1 %
Ammonium (NH4) ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %