Sodio dodecilsulfato (SDS), granular, pure, meets analytical specification of Ph.Eur.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
459000010
459000050
ACRO459000010EA
66.8
EUR
ACRO459000010
ACRO459000050
Sodio dodecilsulfato (SDS), granular, pure, meets analytical specification of Ph.Eur.
Sodio dodecilsulfato (SDS)
Formula:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Pto. de fusión: 206 °C Pto. de inflamación: >150 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036175 Núm. CAS: 151-21-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Powder or crystals |
Identification A | Passes test |
Identification B | Passes test |
Identification C | Passes test |
Identification D | Passes test |
Alkalinity | Passes test |
Titration | ≥85 % |
NaCl and Na2SO4 | ≤8 % |
Non-esterified alcohols | ≤4 % |