Yodometano 99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
459010025 459011000 459015000
ACRO459010025EA 772 EUR
ACRO459010025 ACRO459011000 ACRO459015000
Yodometano 99% estabilizado
Yodometano
Formula: CH₃I
Pto. Ebullición: 42,5 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –66 °C
Densidad: 2,28 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001073
Núm. CAS: 74-88-4
UN: 2644
ADR: 6.1,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper