β-methasone 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 9ɑ-Fluoro-11β,17ɑ,21-trihydroxy-16β-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione
459070010 459070050 459070250
ACRO459070010EA 47 EUR
ACRO459070010 ACRO459070050 ACRO459070250
β-methasone 97%
Betamethasone
Formula: C₂₂H₂₉FO₅
MW: 392,47 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00062969
Núm. CAS: 378-44-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 235 to 245 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %