4-Iodo-1-tritylimidazole 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Iodo-1-trityl-1H-imidazole
459200010 459200050
ACRO459200010EA 64.8 EUR
ACRO459200010 ACRO459200050
4-Iodo-1-tritylimidazole 98%
4-Iodo-1-tritylimidazole
Formula: C₂₂H₁₇IN₂
MW: 436,2900 g/mol
Pto. de fusión: 223…227,5 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179542
Núm. CAS: 96797-15-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 222 to 229 °C
HPLC ≥97.5 %