4-Fluorobenzoato de metilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
459240250 459241000
ACRO459240250EA 68.1 EUR
ACRO459240250 ACRO459241000
4-Fluorobenzoato de metilo 98%
4-Fluorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₇FO₂
Pto. Ebullición: 90…92 °C (27hPa)
Densidad: 1,192 g/cm³
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017959
Núm. CAS: 403-33-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %