Artesunate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
460340050 460340250
ACRO460340050EA 46.6 EUR
ACRO460340050 ACRO460340250
Artesunate
Artesunate
Formula: C₁₉H₂₈O₈
Pto. de fusión: 131…135 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00866204
Núm. CAS: 88495-63-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %