Ácido micofenólico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid
459380050 459380250 459380010
ACRO459380050EA 98.7 EUR
ACRO459380050 ACRO459380250 ACRO459380010
Ácido micofenólico 98%
Ácido micofenolico
Formula: C₁₇H₂₀O₆
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00036814
Núm. CAS: 24280-93-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 145 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %