Sulfobetaina 10 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
459680050 459680250 459681000
ACRO459680050EA 63.3 EUR
ACRO459680050 ACRO459680250 ACRO459681000
Sulfobetaina 10 98%
Decildimetil(3-sulfonatopropil)amonio
Formula: C₁₅H₃₃NO₃S
Pto. de fusión: 229 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036908
Núm. CAS: 15163-36-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 227 to 233 °C
Loss on drying ≤2 %
Solubility (10% in water) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %